Tlačiť
2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoroanthranilamide
PC1994-1G PC1994-250MG PC1994-5G
APOSPC1994-1GEA 99.74 EUR
APOSPC1994-1G APOSPC1994-250MG APOSPC1994-5G
2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
2-Amino-5-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₇FN₂O
Mw: 154.14 g/mol
Teplota tavenia: 146…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03428522
Číslo CAS: 63069-49-8