Tlačiť
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1991-1G PC1991-250MG
APOSPC1991-1GEA 407.14 EUR
APOSPC1991-1G APOSPC1991-250MG
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₅N₂
Teplota varu: 85…86 °C/27mmHg
Hustota: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840199
Číslo CAS: 883498-68-8