Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 3-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Chloro-5-trifluoromethylaniline
PC1984-5G PC1984-1G
APOSPC1984-5GEA 28.24 EUR
APOSPC1984-5G APOSPC1984-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Mw: 195.57
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02684210
Číslo CAS: 69411-05-8
EINECS: 273-989-1
OSN: 2810
ADR: 6.1 III