Tlačiť
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-amino-2-fluorobenzoate, 3-Amino-2-fluorobenzoic acid methyl ester
PC19685-250MG PC19685-1G
APOSPC19685-250MGEA 38.17 EUR
APOSPC19685-250MG APOSPC19685-1G
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Mw: 169.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12923265
Číslo CAS: 1195768-18-3