Tlačiť
5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
PC1960-100G PC1960-25G
APOSPC1960-100GEA 106.7 EUR
APOSPC1960-100G APOSPC1960-25G
5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Teplota varu: 222…224 °C
Teplota tavenia: 21…22 °C
Hustota: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007298
Číslo CAS: 118-83-2
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III