Tlačiť
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
PC1950-1KG PC1950-250G PC1950-5KG
APOSPC1950-1KGEA 41.72 EUR
APOSPC1950-1KG APOSPC1950-250G APOSPC1950-5KG
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Teplota varu: 220…223 °C
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007084
Číslo CAS: 121-17-5
OSN: 2307
ADR: 6.1,II