Tlačiť
Tetrabutylammonium fluoride 1.0 M in THF
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1945-1L PC1945-250ML
APOSPC1945-1LEA 282.79 EUR
APOSPC1945-1L APOSPC1945-250ML
Tetrabutylammonium fluoride 1.0 M in THF
Tetrabutylammonium fluoride
Vzorec: C₁₆H₃₆FN
Teplota varu: 65…67 °C
Hustota: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011747
Číslo CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
OSN: 1993
ADR: 3,III