Tlačiť
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene, 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1940-100G PC1940-25G PC1940-500G
APOSPC1940-100GEA 28.28 EUR
APOSPC1940-100G APOSPC1940-25G APOSPC1940-500G
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Teplota varu: 102…103 °C/5mmHg
Teplota tavenia: 22 °C
Hustota: 1,527 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007296
Číslo CAS: 777-37-7
EINECS: 212-287-1