Tlačiť
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1939G-1G PC1939G-5G
APOSPC1939G-1GEA 143.4 EUR
APOSPC1939G-1G APOSPC1939G-5G
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₇ClF₃N
Mw: 245.630 g/mol
Teplota tavenia: 62…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153097
Číslo CAS: 1701-26-4