Tlačiť
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1936M-1G PC1936M-5G
APOSPC1936M-1GEA 29.84 EUR
APOSPC1936M-1G APOSPC1936M-5G
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₆ClF₃N₂O₂
Mw: 290.63 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00126373
Číslo CAS: 175203-61-9