Tlačiť
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2-iodo-1,1,2-trifluoroethane
PC1934-25G PC1934-5G PC1934-100G
APOSPC1934-25GEA 309.27 EUR
APOSPC1934-25G APOSPC1934-5G APOSPC1934-100G
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 97%
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane
Vzorec: C₂HClF₃I
Teplota varu: 77 °C/630mmHg
Hustota: 2,181 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042138
Číslo CAS: 354-26-7
EINECS: 206-553-6