Tlačiť
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1931J-100G PC1931J-25G PC1931J-5G
APOSPC1931J-100GEA 225.83 EUR
APOSPC1931J-100G APOSPC1931J-25G APOSPC1931J-5G
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₃I
Teplota varu: 58…60 °C/0,2mmHg
Hustota: 1,9802 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042562
Číslo CAS: 141738-80-9