Tlačiť
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC1931F-25G PC1931F-5G
APOSPC1931F-25GEA 1322.5 EUR
APOSPC1931F-25G APOSPC1931F-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃NO
Teplota tavenia: 280…289 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00276583
Číslo CAS: 18706-21-3