Tlačiť
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1930B-1G PC1930B-250MG PC1930B-5G
APOSPC1930B-1GEA 41.72 EUR
APOSPC1930B-1G APOSPC1930B-250MG APOSPC1930B-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄ClF₄N
Teplota tavenia: 78…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00276579
Číslo CAS: 59611-55-1