Tlačiť
4-Chloro-2-fluorotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1920-25G PC1920-100G PC1920-250G PC1920-1KG PC1920-5G PC1920-500G PC1920-5KG
APOSPC1920-25GEA 28.4 EUR
APOSPC1920-25G APOSPC1920-100G APOSPC1920-250G APOSPC1920-1KG APOSPC1920-5G APOSPC1920-500G APOSPC1920-5KG
4-Chloro-2-fluorotoluene 99%
4-Chloro-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆ClF
Teplota varu: 158 °C
Hustota: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000571
Číslo CAS: 452-75-5
OSN: 1993
ADR: 3,III