Tlačiť
3-Chloro-2-fluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzene
PC1915-100G PC1915-25G PC1915-5G
APOSPC1915-100GEA 298.44 EUR
APOSPC1915-100G APOSPC1915-25G APOSPC1915-5G
3-Chloro-2-fluorotoluene 98%
3-Chloro-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆ClF
Teplota varu: 92…94 °C/86mmHg
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042115
Číslo CAS: 85089-31-2
OSN: 1993
ADR: 3,III