Tlačiť
3-Chloro-2-fluoropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1914-1G PC1914-25G PC1914-5G
APOSPC1914-1GEA 16.73 EUR
APOSPC1914-1G APOSPC1914-25G APOSPC1914-5G
3-Chloro-2-fluoropyridine
3-Chloro-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Teplota varu: 162 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114144
Číslo CAS: 1480-64-4
OSN: 2924
ADR: 3+8,III