Tlačiť
2-Chloro-5-fluorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1900-100G PC1900-25G PC1900-5G
APOSPC1900-100GEA 79.82 EUR
APOSPC1900-100G APOSPC1900-25G APOSPC1900-5G
2-Chloro-5-fluorotoluene
2-Chloro-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆ClF
Teplota varu: 156…157 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040853
Číslo CAS: 33406-96-1
EINECS: 251-508-6
OSN: 1993
ADR: 3,III