Tlačiť
3-Chlor-4-fluorothiophenol, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2-fluoro-5-mercaptobenzene, 3-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol
PC1889M-10G PC1889M-1G
APOSPC1889M-10GEA 414.58 EUR
APOSPC1889M-10G APOSPC1889M-1G
3-Chlor-4-fluorothiophenol, Technical Grade
3-Chlor-4-fluorothiophenol
Vzorec: C₆H₄ClFS
Mw: 162.61
Teplota varu: 68…70 °C/2mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052938
Číslo CAS: 60811-23-6
OSN: 2810
ADR: 6.1 III