Tlačiť
2-Chlor-4-fluorothiophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol, 2-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 1-Chloro-3-fluoro-6-mercaptobenzene, 2-Chlor-4-fluorobenzenethiol
PC1889-1G PC1889-250MG PC1889-5G
APOSPC1889-1GEA 69.7 EUR
APOSPC1889-1G APOSPC1889-250MG APOSPC1889-5G
2-Chlor-4-fluorothiophenol 97%
2-Chlor-4-fluorothiophenol
Vzorec: C₆H₄ClFS
Mw: 162.61
Teplota varu: 86…88 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052936
Číslo CAS: 175277-99-3