Tlačiť
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1886P-1G PC1886P-5G PC1886P-500MG
APOSPC1886P-1GEA 99.48 EUR
APOSPC1886P-1G APOSPC1886P-5G APOSPC1886P-500MG
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride 97%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₆Cl₂FNO₂
Teplota tavenia: 49…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055650
Číslo CAS: 69399-79-7
EINECS: 273-987-0
OSN: 3261
ADR: 8,III