Tlačiť
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC1884S-1G PC1884S-5G
APOSPC1884S-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1884S-1G APOSPC1884S-5G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂FN₂
Teplota tavenia: 211…212 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052267
Číslo CAS: 175135-74-7