Tlačiť
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1884R-1G PC1884R-5G PC1884R-25G
APOSPC1884R-1GEA 0 EUR
APOSPC1884R-1G APOSPC1884R-5G APOSPC1884R-25G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, Technical Grade
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine
Vzorec: C₆H₆ClFN₂
Teplota tavenia: 74…79 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00042214
Číslo CAS: 84282-78-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III