Tlačiť
4-Chlor-3-fluorfenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1880G-25G PC1880G-5G PC1880G-100G
APOSPC1880G-25GEA 61.77 EUR
APOSPC1880G-25G APOSPC1880G-5G APOSPC1880G-100G
4-Chlor-3-fluorfenol 98%
4-Chlor-3-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
Teplota varu: 84 °C/44mmHg
Teplota tavenia: 50…56 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042583
Číslo CAS: 348-60-7