Tlačiť
4-Chlor-2-fluorfenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1880F-100G PC1880F-25G
APOSPC1880F-100GEA 201.76 EUR
APOSPC1880F-100G APOSPC1880F-25G
4-Chlor-2-fluorfenol 98%
4-Chlor-2-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
Teplota varu: 103…104 °C/50mmHg
Teplota tavenia: 20 °C
Hustota: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075030
Číslo CAS: 348-62-9