Tlačiť
3-Chlor-4-fluorfenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1880D-25G PC1880D-1G PC1880D-5G
APOSPC1880D-25GEA 108.3 EUR
APOSPC1880D-25G APOSPC1880D-1G APOSPC1880D-5G
3-Chlor-4-fluorfenol 97%
3-Chlor-4-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
Teplota varu: 103…104 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 38…43 °C
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002257
Číslo CAS: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
OSN: 3261
ADR: 8,III