Tlačiť
2-Chlor-4-fluorfenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1880-100G PC1880-25G PC1880-500G
APOSPC1880-100GEA 63.38 EUR
APOSPC1880-100G APOSPC1880-25G APOSPC1880-500G
2-Chlor-4-fluorfenol 98%
2-Chlor-4-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
Teplota varu: 171…172 °C
Teplota tavenia: 20…23 °C
Hustota: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002168
Číslo CAS: 1996-41-4
EINECS: 217-876-7