Tlačiť
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC1877-10G PC1877-1G PC1877-5G
APOSPC1877-10GEA 127.96 EUR
APOSPC1877-10G APOSPC1877-1G APOSPC1877-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Mw: 207.11 g/mol
Teplota tavenia: 165…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862657
Číslo CAS: 191595-63-8