Tlačiť
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC1875-100G PC1875-25G PC1875-5G
APOSPC1875-100GEA 188.26 EUR
APOSPC1875-100G APOSPC1875-25G APOSPC1875-5G
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Mw: 175.55
Teplota tavenia: 48…49 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042211
Číslo CAS: 700-37-8
EINECS: 211-842-5