Tlačiť
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-4-fluoronitrobenzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
PC1870-100G PC1870-500G PC1870-1KG
APOSPC1870-100GEA 24.91 EUR
APOSPC1870-100G APOSPC1870-500G APOSPC1870-1KG
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene 98%
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Mw: 175.55
Teplota varu: 227…232 °C
Teplota tavenia: 40…45 °C
Hustota: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007206
Číslo CAS: 350-30-1
EINECS: 206-499-3