Tlačiť
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1869-25G PC1869-5G PC1869-100G
APOSPC1869-25GEA 33.13 EUR
APOSPC1869-25G APOSPC1869-5G APOSPC1869-100G
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene 99%
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Mw: 175.55
Teplota varu: 237…239 °C
Teplota tavenia: 37…40 °C
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084853
Číslo CAS: 345-17-5
EINECS: 206-456-9