Tlačiť
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
PC1868R-1G PC1868R-25G PC1868R-5G
APOSPC1868R-1GEA 33.45 EUR
APOSPC1868R-1G APOSPC1868R-25G APOSPC1868R-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄ClFN₂O₂
Teplota tavenia: 142…147 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052698
Číslo CAS: 104222-34-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III