Tlačiť
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1868M-1G PC1868M-25G PC1868M-5G
APOSPC1868M-1GEA 129.38 EUR
APOSPC1868M-1G APOSPC1868M-25G APOSPC1868M-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Vzorec: C₃H₆ClFO
Mw: 112.53 g/mol
Teplota varu: 153…156 °C
Hustota: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045284
Číslo CAS: 453-11-2
OSN: 1987
ADR: 3 III