Tlačiť
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
PC1868L-100G PC1868L-25G
APOSPC1868L-100GEA 290.81 EUR
APOSPC1868L-100G APOSPC1868L-25G
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFI
Teplota varu: 94…95 °C/15mmHg
Hustota: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042210
Číslo CAS: 156150-67-3