Tlačiť
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene
PC1868H-25G PC1868H-100G PC1868H-500G
APOSPC1868H-25GEA 29.84 EUR
APOSPC1868H-25G APOSPC1868H-100G APOSPC1868H-500G
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFI
Teplota varu: 96…98 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051774
Číslo CAS: 101335-11-9