Tlačiť
1-Chloro-1-fluoroethylene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1865-1KG PC1865-25G PC1865-5G PC1865-100G
APOSPC1865-1KGEA 0 EUR
APOSPC1865-1KG APOSPC1865-25G APOSPC1865-5G APOSPC1865-100G
1-Chloro-1-fluoroethylene
1-Chloro-1-fluoroethylene
Informace o dodávce: A delivery charge of this item to mainland UK will be applied.
Vzorec: C₂H₂ClF
Teplota varu: –24 °C
Teplota tavenia: –169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2317-91-1
OSN: 3161
ADR: 2.1,