Tlačiť
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Aminoethyl 2-chloro-6-fluorobenzyl sulphide
PC1864Q-1G PC1864Q-5G PC1864Q-250MG
APOSPC1864Q-1GEA 124.75 EUR
APOSPC1864Q-1G APOSPC1864Q-5G APOSPC1864Q-250MG
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine
Vzorec: C₉H₁₁ClFNS
Teplota varu: 140 °C/6mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052683
Číslo CAS: 175136-76-2
OSN: 3261
ADR: 8,III