Tlačiť
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluorobenzene
PC1864H-100G PC1864H-250G PC1864H-25G
APOSPC1864H-100GEA 49.74 EUR
APOSPC1864H-100G APOSPC1864H-250G APOSPC1864H-25G
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene 97%
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅Cl₂F
Teplota varu: 208…210 °C
Hustota: 1,401 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000896
Číslo CAS: 55117-15-2
EINECS: 259-487-5
OSN: 3265
ADR: 8,II