Tlačiť
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC1864FD-1G PC1864FD-25G PC1864FD-5G
APOSPC1864FD-1GEA 24.91 EUR
APOSPC1864FD-1G APOSPC1864FD-25G APOSPC1864FD-5G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₇ClFN·HCl
Mw: 196.05 g/mol
Teplota tavenia: 243…245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143286
Číslo CAS: 202982-63-6