Tlačiť
3-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1864F-1G PC1864F-25G PC1864F-5G
APOSPC1864F-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1864F-1G APOSPC1864F-25G APOSPC1864F-5G
3-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-4-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
Mw: 159.59
Teplota varu: 104…106 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042507
Číslo CAS: 72235-56-4
OSN: 2735
ADR: 8 III