Tlačiť
2-Chloro-6-fluorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1864D-25G PC1864D-10G PC1864D-5G
APOSPC1864D-25GEA 66.59 EUR
APOSPC1864D-25G APOSPC1864D-10G APOSPC1864D-5G
2-Chloro-6-fluorobenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
Teplota varu: 91…93 °C/15mmHg
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042458
Číslo CAS: 15205-15-9
EINECS: 239-259-1
OSN: 2735
ADR: 8,II