Tlačiť
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1864B-25G PC1864B-100G
APOSPC1864B-25GEA 43.32 EUR
APOSPC1864B-25G APOSPC1864B-100G
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
2-Chloro-4-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
Teplota varu: 94…96 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042532
Číslo CAS: 15205-11-5
OSN: 2735
ADR: 8,III