Tlačiť
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC1864-25G PC1864-100G PC1864-500G
APOSPC1864-25GEA 43.32 EUR
APOSPC1864-25G APOSPC1864-100G APOSPC1864-500G
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol 99%
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClFO
Teplota tavenia: 41…42 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004608
Číslo CAS: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9