Tlačiť
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-4-fluorobenzoylchloride
PC1863T-25G PC1863T-5G PC1863T-100G
APOSPC1863T-25GEA 49.74 EUR
APOSPC1863T-25G APOSPC1863T-5G APOSPC1863T-100G
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Teplota varu: 82…84 °C/15mmHg
Hustota: 1,447 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084954
Číslo CAS: 21900-54-9
OSN: 3265
ADR: 8,II