Tlačiť
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1863L-25G PC1863L-100G PC1863L-500G
APOSPC1863L-25GEA 36.45 EUR
APOSPC1863L-25G APOSPC1863L-100G APOSPC1863L-500G
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Mw: 198.55
Teplota varu: 137 °C
Hustota: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042207
Číslo CAS: 78068-85-6
OSN: 1993
ADR: 3 III