Tlačiť
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1861L-100G PC1861L-25G PC1861L-250G
APOSPC1861L-100GEA 163.03 EUR
APOSPC1861L-100G APOSPC1861L-25G APOSPC1861L-250G
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClFN
Mw: 155.56
Teplota varu: 237
Teplota tavenia: 63…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042523
Číslo CAS: 60702-69-4
EINECS: 262-384-8
OSN: 3439
ADR: 6.1 III