Tlačiť
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1861H-5G PC1861H-100G PC1861H-25G
APOSPC1861H-5GEA 24.95 EUR
APOSPC1861H-5G APOSPC1861H-100G APOSPC1861H-25G
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Teplota tavenia: 190…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143290
Číslo CAS: 403-17-8