Tlačiť
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1861G-100G PC1861G-500G
APOSPC1861G-100GEA 73 EUR
APOSPC1861G-100G APOSPC1861G-500G
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Teplota tavenia: 203…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042468
Číslo CAS: 446-30-0
EINECS: 207-162-3