Tlačiť
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1861D-100G PC1861D-10G PC1861D-25G PC1861D-500G
APOSPC1861D-100GEA 79.82 EUR
APOSPC1861D-100G APOSPC1861D-10G APOSPC1861D-25G APOSPC1861D-500G
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid 98%
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Teplota tavenia: 133…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042477
Číslo CAS: 403-16-7