Tlačiť
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1861-100G PC1861-1KG PC1861-250G
APOSPC1861-100GEA 34.9 EUR
APOSPC1861-100G APOSPC1861-1KG APOSPC1861-250G
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Teplota tavenia: 155…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002417
Číslo CAS: 434-75-3
EINECS: 207-105-2